Orders LinkContactUsLinkComponent
qScript™ One Step qRT PCR-kit
qScript™ One Step qRT PCR-kit
Leverantör:   Quantabio
qScript™ One Step qRT PCR-kit
Leverantör:  Quantabio
Certifikat
qScript™ One Step qRT PCR-kit
3 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
cDNA-syntes och PCR-amplifiering utförs i ett och samma rör utan öppning mellan stegen. Dessa kit är optimerade för att leverera högsta RT-PCR effektivitet och specificitet, oberoende av co-amplifiering av gener med lågt uttryck i närvaro av högkopie referensgener. Som resultat ger qScript™ One-Step QRT-PCR kit en högre känslighet än andra kommersiellt tillgängliga qPCR reagenser. Med qScript™ One-Step Master Mix maximeras aktiviteten mellan reverst transkriptas och PCR-enzymet, samtidigt som primerdimerformation minimeras. Hög specificitet garanteras med AccuStart™ Taq DNA-polymeras, vilket är bundet till monoklonala antikroppar för överlägsen hot-start. Vid upphettning till 95 °C, denatureras antikropparna irreversibelt för att generera ett fullt aktivt och oförändrad Taq DNA-polymeras. qScript™ One-Step qRT-PCR Kits finns för alla realtidsinstument, inklusive de som behöver normalisering med ROX referensfärgämne.
  • Bred dynamisk range ger tillförlitliga resultat
  • Mycket känslig för kvantifiering av gener med lågt uttryck
  • Oberoende duplex amplifiering för mer exakt resultat
  • Enkelt, snabbt protokoll med mindre variationer
Specifikationer för produkt
Specifikationer
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 733-1257
  • 733-1259
  • 733-1261
  • Applikation:
  • RT-qPCR sond
  • RT-qPCR sond
  • RT-qPCR sond
  • One step:
  • Ja
  • Ja
  • Ja
Specifikationer
Product Family Options
qScript™ One-Step QRT-PCR kit, utan passiv reference dye
Produktinformation
  • Cycler-kompatibilitet
    Förp.
    Tillgänglighet
    Pris
  • 733-1257
    qScript™ One Step qRT PCR kit, utan passiv reference dye, 200 reaktioner
    qScript™ One Step qRT PCR kit, utan passiv reference dye, 200 reaktioner
    Agilent AriaMx, BioRad CFX/iCycler iQ™/MyiQ™/iQ™5, QIAGEN Rotor-Gene Q, Quantabio Q, Roche LightCycler 480
    200 Assays
    Log in för tillgänglighet
    Log in för tillgänglighet
    1 * 200 Assays
    1 * 200 Assays - 8 175,00 kr
    8 175,00 kr
    1 * 200 Assays
       8 175,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    733-1257
    Applikation
    RT-qPCR sond
    One step
    Ja
qScript™ One-Step qRT-PCR-kit, ROX
Produktinformation
  • Cycler-kompatibilitet
    Förp.
    Tillgänglighet
    Pris
  • 733-1259
    qScript™ One Step qRT PCR-kit, med ROX
    qScript™ One Step qRT PCR-kit, med ROX
    Agilent AriaMx, BioRad CFX/iCycler iQ™/MyiQ™/iQ™5, QIAGEN Rotor-Gene Q, Quantabio Q, Roche LightCycler 480
    200 Assays
    Log in för tillgänglighet
    Log in för tillgänglighet
    1 * 200 Assays
    1 * 200 Assays - 8 175,00 kr
    8 175,00 kr
    1 * 200 Assays
       8 175,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    733-1259
    Applikation
    RT-qPCR sond
    One step
    Ja
One Step qRT-PCR-kit, Low ROX
Produktinformation
  • Cycler-kompatibilitet
    Förp.
    Tillgänglighet
    Pris
  • 733-1261
    qScript™ One Step qRT PCR-kit, med Low ROX
    qScript™ One Step qRT PCR-kit, med Low ROX
    Agilent AriaMx, BioRad CFX/iCycler iQ™/MyiQ™/iQ™5, QIAGEN Rotor-Gene Q, Quantabio Q, Roche LightCycler 480
    200 Assays
    Log in för tillgänglighet
    Log in för tillgänglighet
    1 * 200 Assays
    1 * 200 Assays - 8 175,00 kr
    8 175,00 kr
    1 * 200 Assays
       8 175,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    733-1261
    Applikation
    RT-qPCR sond
    One step
    Ja