VWR®, Aluminiumfolie för PCR och förvaring (96-brunnsplattor)
Leverantör: VWR Collection
Certifikat
Om denna produkt
Aluminiumfolier, tjocklek 75,7 µm, för användning med plattor med 96 eller 384 brunnar. Passar innanför kanten på plattor med förhöjda kanter. Folierna har en ändflik med partiell bredd. Finns endast icke-sterila.
- Rekommenderas för temperaturer från –80 °C till +120 °C
- Certifierat DNas-, RNAs- och nukleinsyrefria
LxD för varje folie: 127,0×77,8 mm, inklusive en enda ändflik på 9,5 mm.