VWR®, Aluminiumfolie för kylförvaring
Supplier: VWR Collection
Certificates
About this item
Aluminiumfolier med biologiskt inert självhäftande material. Det är lätt att perforera de här folierna med manuella eller automatiserade pipettspetsar vid provåtervinning utan aerosolbildning eller korskontaminering.
- Rekommenderas för temperaturer från –80 °C till +120 °C
- Rekommenderas ej för PCR
L×B för varje folie: 133×82 mm