Orders LinkContactUsLinkComponent
Spectroquant® PhotoCheck, Supelco®
Spectroquant® PhotoCheck, Supelco®
Spectroquant® PhotoCheck, 1 SET
Catalog # 1.14693.0001
Supplier:   Merck
Spectroquant® PhotoCheck, Supelco®
Catalog # 1.14693.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Spectroquant® PhotoCheck, Supelco®
Spectroquant® PhotoCheck, Supelco®
Spectroquant® PhotoCheck, 1 SET
CAS Number:  
Price
4 610,00 kr
Log in for availability
1 * 1 SET
Product Details & Documents
PhotoCheck har utvecklats för testning av våglängdsnoggrannhet hos alla fotometrar och spektrofotometrar från Merck. Kan användas som en sekundär standard för testning av instrument enligt DIN/ISO 9000 och ISO 14000. De stabila färglösningarna kan användas för att testa följande spektrofotometerfilter och våglängdsinställningar: 445 och 446 nm, 520 och 525 nm samt 690 nm. Noggrannheten hos våglängdsinställningen och linjäriteten kontrolleras med 4 lösningar per våglängd. Spårbarheten till internationella standarder är garanterade genom mätning mot den primära standarden (NIST-standard). Certifikat medföljer.
Documents
Specifications
Specifications
  • Förp.:
    1 SET
  • Beskrivning:
    Spectroquant® PhotoCheck
  • Cat. No.:
    1.14693.0001
  • M-Clarity quality level:
    MQ100