Buffert, bruksfärdig
Leverantör: WTW
Om denna produkt
Every bottle has its own lot reference with the expiration date.
- Shelf life up to 3 years (unopened)
- Reference temperature at 25 °C
- Economic consumption
- Easiest handling by use of the dosing vessel
- One litre container with a separate compartment for the sample
Accuracy is ±0,03 pH
Certifications: Traceable to NIST.
20 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Every bottle has its own lot reference with the expiration date.
- Shelf life up to 3 years (unopened)
- Reference temperature at 25 °C
- Economic consumption
- Easiest handling by use of the dosing vessel
- One litre container with a separate compartment for the sample
Accuracy is ±0,03 pH
Certifications: Traceable to NIST.
Specifications for Product Family
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- pH-värdeFörpackningstypFörp.TillgänglighetPrice
- 662-0329Technical buffer TEP-2Technical buffer TEP-22,00Plastic dosing bottle1 LLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 L1 500,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.662-0329 - 662-0319Technical buffer STP-4Technical buffer STP-44,00Plastic bottle50 mLLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 50 mL310,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.662-0319 - 662-8222Technical buffer TPL-4Technical buffer TPL-44,00Plastic dosing bottle250 mLLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 250 mL330,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.662-8222 - 662-8232Technical buffer TEP-4Technical buffer TEP-44,01Plastic bottle1 LLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 L920,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.662-8232 - WTWA108801Technical buffer TPL-4/10Technical buffer TPL-4/104,00Plastic bottle10Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 10 Items3 100,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.WTWA108801 - WTWA108811Technical buffer TPL-4/25Technical buffer TPL-4/254,00Plastic bottle25Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 25 Items7 075,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.WTWA108811 - 662-0320Technical buffer STP-7Technical buffer STP-77,00Plastic bottle50 mLLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 50 mL310,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.662-0320 - 662-8224Technical buffer TPL-7Technical buffer TPL-77,00Plastic dosing bottle250 mLLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 250 mL330,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.662-8224 - 662-8234Technical buffer TEP-7Technical buffer TEP-77,0Plastic bottle1 LLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 L920,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.662-8234 - WTWA108803Technical buffer TPL-7/10Technical buffer TPL-7/107,00Plastic bottle10Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 10 Items3 100,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.WTWA108803 - WTWA108812Technical buffer TPL-7/25Technical buffer TPL-7/257,00Plastic bottle25Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 25 Items7 075,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.WTWA108812 - WTWA108722Technical buffer STP-10 TraceTechnical buffer STP-10 Trace10,01Plastic bottle50 mLLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 50 mL310,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.WTWA108722 - WTWA108805Technical buffer TPL-10 TraceTechnical buffer TPL-10 Trace10,01Plastic dosing bottle250 mLLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 250 mL330,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.WTWA108805 - 662-0270Technical buffer TEP-10 TraceTechnical buffer TEP-10 Trace10,01Plastic bottle1 LLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 L920,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.662-0270 - WTWA108809Technical buffer TEP-10 Trace/10Technical buffer TEP-10 Trace/1010,01Plastic bottle10Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 10 Items3 100,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.WTWA108809 - WTWA108814Technical buffer TPL 10 Trace/25Technical buffer TPL 10 Trace/2510,01Plastic bottle25Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 25 Items7 075,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.WTWA108814
Assortment sets
Produktinformation
- pH-värdeFörpackningstypFörp.TillgänglighetPrice
- WTWA108824Calibration and maintenance set with technical buffer solution (SORT/TPL/TRACE)
3 bottles with each 250 ml: pH 4,01/7,00/10,01 Trace,
1 bottle with 250 ml KCl solution 3 mol/L,
1 bottle with 250 ml pepsin cleaning solutionCalibration and maintenance set with technical buffer solution (SORT/TPL/TRACE)
3 bottles with each 250 ml: pH 4,01/7,00/10,01 Trace,
1 bottle with 250 ml KCl solution 3 mol/L,
1 bottle with 250 ml pepsin cleaning solutionPlastic dosing bottle1 SETLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 SET1 925,00 krSpecifikationer:More
Specifications
Cat. No.WTWA108824 - WTWA108825Calibration and maintenance set with technical buffer solution for gel electrodes (SORT/TPL/G/TRACE)
3 bottles with each 250 ml: pH 4,01/7,0/10,01 Trace,
2 bottles with each 250 ml KCl solution 3 mol/LCalibration and maintenance set with technical buffer solution for gel electrodes (SORT/TPL/G/TRACE)
3 bottles with each 250 ml: pH 4,01/7,0/10,01 Trace,
2 bottles with each 250 ml KCl solution 3 mol/LPlastic dosing bottle1 SETLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 SET1 675,00 krSpecifikationer:More
Specifications
Cat. No.WTWA108825 - WTWA108826Calibration and maintenance set with technical buffer solution (SORT/TEP/TRACE)
3 bottles with each 1 L: pH 4,01/7,00/10,01 Trace,
1 bottle with 250 ml KCl solution 3 mol/L,
1 bottle with 250 ml: pepsin cleaning solutionCalibration and maintenance set with technical buffer solution (SORT/TEP/TRACE)
3 bottles with each 1 L: pH 4,01/7,00/10,01 Trace,
1 bottle with 250 ml KCl solution 3 mol/L,
1 bottle with 250 ml: pepsin cleaning solutionBottle with dosing vessel and nozzle1 SETLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 SET3 800,00 krSpecifikationer:More
Specifications
Cat. No.WTWA108826 - WTWA108827Calibration and maintenance set with technical buffer solution for gel electrodes (SORT/TEP/G/TRACE)
3 bottles with each 1 L: pH 4,01/7,00/10,01 Trace;
2 bottles with each 250 ml: KCl solution 3 mol/LCalibration and maintenance set with technical buffer solution for gel electrodes (SORT/TEP/G/TRACE)
3 bottles with each 1 L: pH 4,01/7,00/10,01 Trace;
2 bottles with each 250 ml: KCl solution 3 mol/LBottle with dosing vessel and nozzle1 SETLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 SET3 575,00 krSpecifikationer:More
Specifications
Cat. No.WTWA108827