Orders LinkContactUsLinkComponent
Badvätska
Badvätska
Leverantör:   JULABO GMBH
Badvätska
Leverantör:  JULABO GMBH
Certificates
Badvätska
24 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Bath fluids have been carefully selected and proven in long-term service. They are suitable for use with heating and refrigerated circulators whenever water cannot be employed as bath fluid. The choice of bath fluid is critical for best results in temperature control and operation of the circulator.
  • Låg toxicitet och nästan helt luktfri
  • Hög stabilitet och god värmeledningsförmåga
  • Låg viskositet och låg korrosion
Specifications for Product Family
Specifikationer
Product Family Options
För Forte HT slutna system enbart
Produktinformation
  • Typ
    Temperaturområde
    Antändningstemp.
    Flampunkt
    Färg
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • Thermal HY
    −80...+55 °C
    80 °C
    78 °C
    Klar
    5 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 4 725,00 kr
    4 725,00 kr
    1 * 5 L
       4 725,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    461-0130
  • Thermal HY
    −80...+55 °C
    80 °C
    78 °C
    Klar
    10 L
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 9 450,00 kr
    9 450,00 kr
    1 * 10 L
       9 450,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    461-0131
  • Thermal H5
    −50...+105 °C
    142 °C
    124 °C
    Klar
    5 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 5 025,00 kr
    5 025,00 kr
    1 * 5 L
       5 025,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    461-0140
  • Thermal H5
    −50...+105 °C
    142 °C
    124 °C
    Klar
    10 L
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 10 025,00 kr
    10 025,00 kr
    1 * 10 L
       10 025,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    461-0141
  • Thermal G
    −30...+80 °C
    - °C
    - °C
    Ljusgul
    5 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 1 425,00 kr
    1 425,00 kr
    1 * 5 L
       1 425,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    461-3122
  • Thermal G
    −30...+80 °C
    - °C
    - °C
    Ljusgul
    10 L
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 2 850,00 kr
    2 850,00 kr
    1 * 10 L
       2 850,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    461-0474
  • Thermal H10S
    −20...+180 °C
    216 °C
    190 °C
    Klar
    5 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 5 025,00 kr
    5 025,00 kr
    1 * 5 L
       5 025,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    461-0226
  • Thermal H10
    −20...+180 °C
    216 °C
    190 °C
    Klar
    10 L
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 10 025,00 kr
    10 025,00 kr
    1 * 10 L
       10 025,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    461-3103
  • Thermal H20S
    0...220 °C
    274 °C
    230 °C
    Ljusbrun
    5 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 5 175,00 kr
    5 175,00 kr
    1 * 5 L
       5 175,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    461-0225
  • Thermal H20S
    0...220 °C
    274 °C
    230 °C
    Ljusbrun
    10 L
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 10 350,00 kr
    10 350,00 kr
    1 * 10 L
       10 350,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    461-0151
  • Thermal H
    50...250 °C
    360 °C
    270 °C
    Ljusbrun
    5 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 3 975,00 kr
    3 975,00 kr
    1 * 5 L
       3 975,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    461-0120
  • Thermal H
    50...250 °C
    360 °C
    270 °C
    Ljusbrun
    10 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 7 950,00 kr
    7 950,00 kr
    1 * 10 L
       7 950,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    461-0121
  • Thermal M
    70...170 °C
    306 °C
    284 °C
    Genomskinlig
    5 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 3 050,00 kr
    3 050,00 kr
    1 * 5 L
       3 050,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    461-0110
  • Thermal M
    70...170 °C
    306 °C
    284 °C
    Genomskinlig
    10 L
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 6 100,00 kr
    6 100,00 kr
    1 * 10 L
       6 100,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    461-0111
För Presto och Magnum 91 slutna system enbart
Produktinformation
  • Typ
    Temperaturområde
    Antändningstemp.
    Flampunkt
    Färg
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • Thermal HL60
    −60...+250 °C
    142 °C
    124 °C
    Klar
    5 L
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 5 175,00 kr
    5 175,00 kr
    1 * 5 L
       5 175,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    461-0878
  • Thermal HL60
    −60...+250 °C
    142 °C
    124 °C
    Klar
    10 L
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 10 350,00 kr
    10 350,00 kr
    1 * 10 L
       10 350,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    461-0877
  • Thermal HL90
    −90...+200 °C
    126 °C
    >+82 °C
    5 L
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 9 450,00 kr
    9 450,00 kr
    1 * 5 L
       9 450,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    JULA8940143
  • Thermal HL90
    −90...+200 °C
    126 °C
    >+82 °C
    10 L
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 18 875,00 kr
    18 875,00 kr
    1 * 10 L
       18 875,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    JULA8940142
  • Thermal HL30
    −30...+90 °C
    - °C
    - °C
    Ljusgul
    5 L
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 1 475,00 kr
    1 475,00 kr
    1 * 5 L
       1 475,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    461-0876
  • Thermal HL30
    −30...+90 °C
    - °C
    - °C
    Ljusgul
    10 L
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 2 950,00 kr
    2 950,00 kr
    1 * 10 L
       2 950,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    461-0875
För termostatbad med hög temperatur (Forte HT slutna system)
Produktinformation
  • Typ
    Temperaturområde
    Antändningstemp.
    Flampunkt
    Färg
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • Thermal H250S
    20...250 °C
    274 °C
    230 °C
    Ljusbrun
    5 L
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 5 175,00 kr
    5 175,00 kr
    1 * 5 L
       5 175,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    461-0478
  • Thermal H250S
    20...250 °C
    274 °C
    230 °C
    Ljusbrun
    10 L
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 10 350,00 kr
    10 350,00 kr
    1 * 10 L
       10 350,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    461-0477
  • 40...300 °C
    255 °C
    245 °C
    Klar
    5 L
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 4 500,00 kr
    4 500,00 kr
    1 * 5 L
       4 500,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    JULA8940113
  • Thermal H350
    50...350 °C
    235 °C
    210 °C
    Klar
    5 L
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 5 075,00 kr
    5 075,00 kr
    1 * 5 L
       5 075,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    461-3102