ContactUsLinkComponent
Cell culture system, Corning® CELLine™ 1000
Cell culture system, Corning® CELLine™ 1000
Katalog # 734-0389
Leverantör:  Corning
undefined
Cell culture system, Corning® CELLine™ 1000
Katalog # 734-0389
Leverantör:  Corning
Specifikationer
  • Rekommenderad arbetsvolym:
    1015 ml
  • Beskrivning:
    CELLine™ 1000
  • Förp.:
    3
Specifikationer
Om denna produkt
CELLine™ 1000, ett lätt-använt membranbaserat cellodlingssystem för engångsbruk, för höga celldensiteter, och som är idealiskt för rekombinant proteinuttryck och högavkastande monoklonal antikroppsproduktion (MAb).
  • CELLine™-systemet ger antikroppskoncentrationer som kan jämföras med dem för ascites-vätska. CELLine™-flaskan kan användas för att producera den mängd antikroppar som motsvarar produktionen från 12 möss
  • Skördvolymerna resulterar i antikroppskoncentrationer som är 50 till 100 gånger högre än både rullflaskor och cellodlingskärl