VWR®, Rulle för försegling av mikroplatta med film eller folie
391-1278
- Beskrivning:Rulle för mikroplatta
- Förp.:1
Mjuk gummirulle rekommenderas för att ge en tät och jämn applicering av självhäftande filmer för mikroplattor.
Mjuk gummirulle rekommenderas för att ge en tät och jämn applicering av självhäftande filmer för mikroplattor.