Roller bottles, WHEATON®
Leverantör: DWK Life Sciences
Gå till:
Om denna produkt
Rollers bottles are specifically designed for adherent cell roller culture
- Bottles withstands repeated wet or dry sterilization cycles and are reusuable
- These culture vessels are made to exacting tolerances in order to provide higher cell yields
- Made of USP Type I borosilicate glass
Caution: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
9 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
Rollers bottles are specifically designed for adherent cell roller culture
- Bottles withstands repeated wet or dry sterilization cycles and are reusuable
- These culture vessels are made to exacting tolerances in order to provide higher cell yields
- Made of USP Type I borosilicate glass
Caution: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
Product Family Options
Produktinformation
- KapacitetOdlingsytaYtterdiam×HFörp.TillgänglighetPrice
- 734-3022Slät yta, med 45 mm vitt PP-lock med inre tätning och droppringSlät yta, med 45 mm vitt PP-lock med inre tätning och droppring1760 ml700 cm²110×285 mm4/lådaLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 4 Items7 250,00 kr
- 734-3017Slät yta, med 38 mm svart fenollock med gummi på insidanSlät yta, med 38 mm svart fenollock med gummi på insidan1380 ml550 cm²110×240 mm4/lådaLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 4 Items7 150,00 kr
- 734-3018Slät yta, med 38 mm svart fenollock med gummi på insidanSlät yta, med 38 mm svart fenollock med gummi på insidan1760 ml700 cm²110×285 mm4/lådaLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 4 Items7 250,00 kr
- 734-3019Slät yta, med 38 mm svart fenollock med gummi på insidanSlät yta, med 38 mm svart fenollock med gummi på insidan3450 ml1320 cm²110×480 mm4/lådaLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 4 Items9 475,00 kr
- 734-3020Slät yta, med 38 mm svart fenollock med gummi på insidanSlät yta, med 38 mm svart fenollock med gummi på insidan4230 ml1555 cm²110×550 mm4/lådaLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 4 Items10 325,00 kr
- 734-3023Slät yta, med 51 mm svart fenollock med kant och gummi på insidanSlät yta, med 51 mm svart fenollock med kant och gummi på insidan1760 ml700 cm²110×270 mm4/lådaLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 4 Items8 250,00 kr
- 734-3025Slät yta, med 51 mm svart fenollock med kant och gummi på insidanSlät yta, med 51 mm svart fenollock med kant och gummi på insidan4230 ml1555 cm²110×535 mm4/lådaLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 4 Items11 350,00 kr
- 734-3021Slät yta, med 45 mm vitt PP-lock med inre tätning och droppringSlät yta, med 45 mm vitt PP-lock med inre tätning och droppring1380 ml550 cm²110×240 mm4/lådaLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 4 Items7 100,00 kr
- 734-3024Slät yta, med 51 mm svart fenollock med kant och gummi på insidanSlät yta, med 51 mm svart fenollock med kant och gummi på insidan2500 ml940 cm²110×355 mm4/lådaLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 4 Items8 875,00 kr