Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Calibration Weights, Class M2
VWR®, Calibration Weights, Class M2
Leverantör:   VWR Collection
VWR®, Calibration Weights, Class M2
Leverantör:  VWR Collection
Certificates
VWR®, Calibration Weights, Class M2
VWR®, Calibration Weights, Class M2
32 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Test weights in either stainless steel or aluminium.
Leveransinformation: Supplied in a plastic box.
Product Family Options
Aluminium sheet weights with certificate, M2
Produktinformation
  • Vikt
    Tolerans
    Tillgänglighet
    Price
  • 100 mg
    1,6 ± mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 480,00 kr
    480,00 kr
    1 * 1 Items
       480,00 kr
  • 200 mg
    2,0 ± mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 480,00 kr
    480,00 kr
    1 * 1 Items
       480,00 kr
  • 500 mg
    2,5 ± mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 480,00 kr
    480,00 kr
    1 * 1 Items
       480,00 kr
Stainless steel weights with certificate, M2
Produktinformation
  • Vikt
    Tolerans
    Tillgänglighet
    Price
  • 1 g
    3 ± mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 535,00 kr
    535,00 kr
    1 * 1 Items
       535,00 kr
  • 2 g
    4 ± mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 540,00 kr
    540,00 kr
    1 * 1 Items
       540,00 kr
  • 5 g
    5 ± mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 565,00 kr
    565,00 kr
    1 * 1 Items
       565,00 kr
  • 10 g
    6 ± mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 565,00 kr
    565,00 kr
    1 * 1 Items
       565,00 kr
  • 20 g
    8 ± mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 575,00 kr
    575,00 kr
    1 * 1 Items
       575,00 kr
  • 50 g
    10 ± mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 605,00 kr
    605,00 kr
    1 * 1 Items
       605,00 kr
  • 100 g
    16  ± mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 615,00 kr
    615,00 kr
    1 * 1 Items
       615,00 kr
  • 200 g
    30 ± mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 710,00 kr
    710,00 kr
    1 * 1 Items
       710,00 kr
  • 500 g
    75 ± mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 375,00 kr
    1 375,00 kr
    1 * 1 Items
       1 375,00 kr
  • 1 kg
    160 ± mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 800,00 kr
    1 800,00 kr
    1 * 1 Items
       1 800,00 kr
  • 2 kg
    300 ± mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2 550,00 kr
    2 550,00 kr
    1 * 1 Items
       2 550,00 kr
  • 5 kg
    750 ± mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5 325,00 kr
    5 325,00 kr
    1 * 1 Items
       5 325,00 kr
  • 10 kg
    1600 ± mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9 400,00 kr
    9 400,00 kr
    1 * 1 Items
       9 400,00 kr
Aluminium sheet weights without certificate, M2
Produktinformation
  • Vikt
    Tolerans
    Tillgänglighet
    Price
  • 100 mg
    1,6 ± mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 150,00 kr
    150,00 kr
    1 * 1 Items
       150,00 kr
  • 200 mg
    2,0 ± mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 150,00 kr
    150,00 kr
    1 * 1 Items
       150,00 kr
  • 500 mg
    2,5 ± mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 150,00 kr
    150,00 kr
    1 * 1 Items
       150,00 kr
Stainless steel weights without certificate, M2
Produktinformation
  • Vikt
    Tolerans
    Tillgänglighet
    Price
  • 1 g
    3 ± mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 185,00 kr
    185,00 kr
    1 * 1 Items
       185,00 kr
  • 2 g
    4 ± mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 190,00 kr
    190,00 kr
    1 * 1 Items
       190,00 kr
  • 5 g
    5 ± mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 200,00 kr
    200,00 kr
    1 * 1 Items
       200,00 kr
  • 10 g
    6 ± mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 225,00 kr
    225,00 kr
    1 * 1 Items
       225,00 kr
  • 20 g
    8 ± mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 235,00 kr
    235,00 kr
    1 * 1 Items
       235,00 kr
  • 50 g
    10 ± mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 265,00 kr
    265,00 kr
    1 * 1 Items
       265,00 kr
  • 100 g
    16  ± mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 320,00 kr
    320,00 kr
    1 * 1 Items
       320,00 kr
  • 200 g
    30 ± mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 420,00 kr
    420,00 kr
    1 * 1 Items
       420,00 kr
  • 500 g
    75 ± mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 100,00 kr
    1 100,00 kr
    1 * 1 Items
       1 100,00 kr
  • 1 kg
    160 ± mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 475,00 kr
    1 475,00 kr
    1 * 1 Items
       1 475,00 kr
  • 2 kg
    300 ± mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2 275,00 kr
    2 275,00 kr
    1 * 1 Items
       2 275,00 kr
  • 5 kg
    750 ± mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5 050,00 kr
    5 050,00 kr
    1 * 1 Items
       5 050,00 kr
  • 10 kg
    1600 ± mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9 150,00 kr
    9 150,00 kr
    1 * 1 Items
       9 150,00 kr