Orders LinkContactUsLinkComponent
Baskets for test tubes
Baskets for test tubes
Korg för tvätt och förvaring av provrör, aluminium, M, 256×152×152 mm
Katalog # HEATHS20341B
Leverantör:   HEATHROW
Baskets for test tubes
Katalog # HEATHS20341B
Leverantör:  HEATHROW
Baskets for test tubes
Baskets for test tubes
Korg för tvätt och förvaring av provrör, aluminium, M, 256×152×152 mm
Price
645,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These test tube baskets are made of aluminium.
  • Lightweight
  • Autoclavable
  • Sturdy
They are designed for rinsing, transporting and storing laboratory glassware.
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Korg för tvätt och förvaring av provrör, aluminium, M
  • B×D×H:
    256×152×152 mm