ContactUsLinkComponent
Biohazard disposal bag holder
Biohazard disposal bag holder
Katalog # HEATHS10044H
Leverantör:  HEATHROW
undefined
Biohazard disposal bag holder
Katalog # HEATHS10044H
Leverantör:  HEATHROW
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Trådhållare för påsar, epoxibelagt stål, för påsar 215×300 mm
  • B×D×H:
    91×128×21 mm
  • Förp.:
    1
Specifikationer
Om denna produkt
Biohazard disposal bag holder made of epoxy coated steel wire.