Orders LinkContactUsLinkComponent
Cell culture vessels, Corning® HYPERStack®
Cell culture vessels, Corning® HYPERStack®
Leverantör:   Corning
Cell culture vessels, Corning® HYPERStack®
Leverantör:  Corning
Certificates
Cell culture vessels, Corning® HYPERStack®
Cell culture vessels, Corning® HYPERStack®
4 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
The Corning® HYPERStack® cell culture vessel is a closed system that allows fluid manipulations to occur through preassembled tubing sets. Two ³/₈" ID tubing ports for filling and venting allow filling via bag assembly, sterile bottle connection or pumping. The attached vent filters are 0,2 μm pore, hydrophobic membranes that allow air displacement during filling while minimising the risk of contamination.
  • Features 18,000 cm² cell growth area
  • Closed system approach with integrally incorporated USP
  • Class VI certified C-FLEX tubing for liquid handling manipulations
  • Low particulate assembly method acceptable for cell therapy applications
  • Corning proprietary gas-permeable film technology
  • Corning CellBIND surface treatment for optimal cell attachment and performance
  • USP Class VI virgin polystyrene provides excellent optical clarity and mechanical strength
  • Gamma sterilized to SAL 10⁻⁶ standard
  • 100% leak tested prior to shipping
Product Family Options
Produktinformation
  • Odlingsyta
    Stängningsstorlek
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • 734-3377
    HYPERStack® - 12 layer cell culture vessel, Corning® CellBIND® surface
    HYPERStack® - 12 layer cell culture vessel, Corning® CellBIND® surface
    6000 cm²
    -
    1 per pack/4 per case
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 4 Items
    1 * 4 Items - 44 775,00 kr
    44 775,00 kr
    1 * 4 Items
       44 775,00 kr
  • 734-3378
    HYPERStack® - 12 layer cell culture vessel, non-treated surface
    HYPERStack® - 12 layer cell culture vessel, non-treated surface
    6000 cm²
    -
    1 per pack/4 per case
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 4 Items
    1 * 4 Items - 46 875,00 kr
    46 875,00 kr
    1 * 4 Items
       46 875,00 kr
  • 734-3379
    HYPERStack® - 36 layer cell culture vessel, Corning® CellBIND® surface
    HYPERStack® - 36 layer cell culture vessel, Corning® CellBIND® surface
    6000 cm²
    -
    1 per pack/2 per case
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 47 400,00 kr
    47 400,00 kr
    1 * 2 Items
       47 400,00 kr
  • 734-3380
    HYPERStack® - 36 layer cell culture vessel, non-treated surface
    HYPERStack® - 36 layer cell culture vessel, non-treated surface
    6000 cm²
    -
    1 per pack/2 per case
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 46 025,00 kr
    46 025,00 kr
    1 * 2 Items
       46 025,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Slang int.Ø
    Slang utv.Ø
    Tillgänglighet
    Price
  • Slangset för engångsbruk, ADCF C-flex, sterilt
    Slangset för engångsbruk, ADCF C-flex, sterilt
    734-2487
    9,5 mm
    12,7 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2 Items - 2 675,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Rullflaska med greppvänligt lock, 850 cm², PS, obehandlad, steril
    Rullflaska med greppvänligt lock, 850 cm², PS, obehandlad, steril
    734-2492
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 40 Items - 9 800,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Slang int.Ø
    Slang utv.Ø
    Tillgänglighet
    Price
  • Slangset för engångsbruk, MPC, 0,2 μm-filter, steril
    Slangset för engångsbruk, MPC, 0,2 μm-filter, steril
    734-2488
    9,5 mm
    12,7 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2 Items - 11 175,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • HYPERStack-manipulator, rostfritt stål
    HYPERStack-manipulator, rostfritt stål
    734-2491
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 364 725,00 kr