Aluminon, Supelco®
Katalog # 1.00128.0010
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:10 g
- Seq:3236
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Solubility:800 g/l (20 °C)
- Melting Point:220 - 225 °C decomposes
- Molar Mass:473.44 g/mol
- Bulk Density:400 kg/m3
- pH:5.3 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:473.44 g/mol
EINECS:209-319-1
CAS-nummer:569-58-4
Formel:C₂₂H₂₃N₃O₉
MDL-nummer:MFCD00040925