ContactUsLinkComponent
Aluminon, Supelco®
Aluminon, Supelco®
Katalog # 1.00128.0010
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Aluminon, Supelco®
Katalog # 1.00128.0010
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    10 g
  • Seq:
    3236
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Solubility:
    800 g/l (20 °C)
  • Melting Point:
    220 - 225 °C decomposes
  • Molar Mass:
    473.44 g/mol
  • Bulk Density:
    400 kg/m3
  • pH:
    5.3 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
 :473.44 g/mol
EINECS:209-319-1
CAS-nummer:569-58-4
Formel:C₂₂H₂₃N₃O₉
MDL-nummer:MFCD00040925