ContactUsLinkComponent
Bor standardlösning, 10000 mg/L B in water 2% ammonium hydroxide (av B(OH₃)) standard för ICP
Bor standardlösning, 10000 mg/L B in water 2% ammonium hydroxide (av B(OH₃)) standard för ICP
Catalog # 5722.0100
Supplier:  Avantor
CAS Number:  
Bor standardlösning, 10000 mg/L B in water 2% ammonium hydroxide (av B(OH₃)) standard för ICP
Catalog # 5722.0100
Supplier:  Avantor
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentration:
    10000 mg/L
  • Matris:
    2% NH₄OH
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    100 mL
  • Element:
    Bor
  • Symbol:
    B
Specifications
About this item
Certifications: Traceable to NIST