ContactUsLinkComponent
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL, free radical)
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL, free radical)
Catalog # MOLE73749999-5G
Supplier:  Molekula
CAS Number:  
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL, free radical)
Catalog # MOLE73749999-5G
Supplier:  Molekula
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    5 g
  • Seq:
    3173
Specifications
About this item
 :
 :172.25 g/mol
EINECS:218-760-9
CAS Number:2226-96-2
Formula:C₉H₁₈NO₂
MDL Number:MFCD00006478