Order Entry
Sweden
ContactUsLinkComponent
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine för syntes, Sigma-Aldrich®
Frätande
Irriterande
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine för syntes, Sigma-Aldrich®
Katalog # 8.14722.0100
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Frätande
Irriterande
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine för syntes, Sigma-Aldrich®
Katalog # 8.14722.0100
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  

Specifikationer

  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    100 mL
  • Seq:
    2440

Specifikationer

Specifikationstestresultat

  • Solubility:
    (20 °C) soluble
  • Melting Point:
    12 - 15 °C
  • Molar Mass:
    156.27 g/mol
  • Boiling Point:
    199 °C (1013 hPa)
  • Vapor Pressure:
    = - 20 hPa (20 °C)
  • Flash Point:
    75 °C
  • Refractive Index:
    1.469 (25 °C)
  • Density:
    0.893 g/cm3 (20 °C)
  • pH:
    12.3 (99 g/l, H2O, 20 °C)
  • Ignition Point:
    300 °C

Specifikationstestresultat

Om denna produkt

 :
 :156.27 g/mol
ADR:8,II
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
EINECS:253-197-2
FN:2735
 :GHS05
 :GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:36768-62-4
Formel:C₉H₂₀N₂
MDL-nummer:MFCD00005984