Dextran, M.W. ~ 40,000
Glass bottle for solids, 500 g
Leverantör: PanReac AppliChem
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
- CAS-nummer:9004-54-0
- Formel:(C₆H₁₀O₅)n
- MDL-nummer:MFCD00130935
- EINECS:232-677-5
Dokument
Certificates
Sök efter LOT-nummerSpecifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:500 g