Arsenik standardlösning, 1.000 mg/l As in 1 M saltsyra standard för AAS
Katalog # REGEAAASH
Leverantör: REAGECON
CAS-nummer:
Specifikationer
- Koncentration:1000 mg/L
- Matris:1 M HCl
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:500 mL
- Element:Arsenik
- Symbol:As