Order Entry
Sweden
ContactUsLinkComponent
Salpetersyra 17%, VOLUSOL®
Salpetersyra 17%, VOLUSOL®
Katalog # VWRS5757.9025
Leverantör:  VWR Collection
CAS-nummer:  
Salpetersyra 17%, VOLUSOL®
Katalog # VWRS5757.9025
Leverantör:  VWR Collection
CAS-nummer:  

Specifikationer

  • Förpackningstyp:
    Plastic container
  • Förp.:
    25 L
  • Seq:
    5327

Specifikationer

Om denna produkt

 :
 :63.01 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-714-2
FN:2031
ADR:8,II
 :GHS05
CAS-nummer:7697-37-2
Formel:HNO₃
MDL-nummer:MFCD00011349