Bly standardlösning, 1.000 mg/l Pb in 0.1% salpetersyra (av Pb(NO3)2) TraceCERT® standard för jon kromatografi, Supelco®
Katalog # 51777-100ML
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Koncentration:1000 mg/L
- Matris:0,1% HNO₃
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ300
- Element:Bly
- Symbol:Pb