Barium standardlösning, 10 mg/L Ba in 5% salpetersyra (av Ba(NO₃)₂) Specpure® standard för ICP
45247.AE
:
- Koncentration:10 mg/L
- Matris:5% HNO₃
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:100 mL
- Element:Barium
- Symbol:Ba
Traceable to NIST
: Traceable to NIST