ContactUsLinkComponent
Aluminium standardlösning, 10 mg/l Al in dil. salpetersyra
  CMPLF562.10.2N.L5
 :  
Aluminium standardlösning, 10 mg/l Al in dil. salpetersyra
  CMPLF562.10.2N.L5
 :  
  • Koncentration:
    10 mg/L
  • Matris:
    2% HNO₃
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    500 mL
  • Element:
    Aluminium
  • Symbol:
    Al