Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Kalciumklorid
Kalciumklorid 2,75% (w/v) i vattenlösning
Kalciumklorid 2,75% (w/v) i vattenlösning
Kalciumklorid 2,75% (w/v) i vattenlösning
Supplier:
Thermo Fisher Scientific
Certificates
Expand image
Kalciumklorid 2,75% (w/v) i vattenlösning
Supplier:
Thermo Fisher Scientific
Certificates
About this item
CAS Number:
10043-52-4
:
Formula:
CaCl₂
MDL Number:
MFCD00010903
:
110.98 g/mol
Storage Temperature:
Omgivande
EINECS:
233-140-8
Related Information
Documentation
Certificates
Search by Lot Number
SDS
msds_ALFA035652
Videos
Thermo Scientific Acroseal 25 Years
Documentation