Magnesiumklorid hexahydrat
Katalog # RC-068
Leverantör: G-Biosciences
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:100 g
- Seq:3401
Specifikationer
Om denna produkt
:
:203.3 g/mol
Merck Index:13,05684
Kokande Pt:1412 °C (1013 hPa)
Smält Pt:117 °C
Densitet:1,57 g/cm³ (25 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:232-094-6
CAS-nummer:7791-18-6
Formel:MgCl₂·6H₂O
MDL-nummer:MFCD00149781