ContactUsLinkComponent
Natriumkarbonat 0.5 mol/l (1 N) i vattenlösning
Natriumkarbonat 0.5 mol/l (1 N) i vattenlösning
Catalog # ACSDEL001.W.L5
Supplier:  CPACHEM
CAS Number:  
undefined
Natriumkarbonat 0.5 mol/l (1 N) i vattenlösning
Catalog # ACSDEL001.W.L5
Supplier:  CPACHEM
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    500 mL
  • Seq:
    2725
Specifications
About this item
 :
 :105.99 g/mol
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:207-838-8
CAS Number:497-19-8
Formula:Na₂CO₃
MDL Number:MFCD00003494