ContactUsLinkComponent
Magnesiumklorid 510 g/l i vattenlösning
Magnesiumklorid 510 g/l i vattenlösning
Katalog # HACH1476253
Leverantör:  Hach
CAS-nummer:  
Magnesiumklorid 510 g/l i vattenlösning
Katalog # HACH1476253
Leverantör:  Hach
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :95.21 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:232-094-6
CAS-nummer:7786-30-3
Formel:MgCl₂
MDL-nummer:MFCD00011106