ContactUsLinkComponent
Kaliumhydroxid 0.5 mol/l (0.5 N) i vattenlösning
Kaliumhydroxid 0.5 mol/l (0.5 N) i vattenlösning
Catalog # REGEKOH20501
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Kaliumhydroxid 0.5 mol/l (0.5 N) i vattenlösning
Catalog # REGEKOH20501
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :56.11 g/mol
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:215-181-3
UN:1814
ADR:8,III
 :GHS05
CAS Number:1310-58-3
Formula:KOH
MDL Number:MFCD00003553