Bly 1000 mg/l i utspädd salpetersyra (av Pb(NO₃)₂) TraceCERT® standard för ICP, Supelco®
Katalog # SUPL41318-100ML-F
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Koncentration:1000 mg/L
- Matris:Nitric acid dil.
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Element:Bly
- Symbol:Pb
Specifikationer
Om denna produkt
Certifications: Traceable to SRM from NIST, tested in ISO 17034 /ISO 17025 accredited laboratory.