Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Standarder
Cationic Standards
Lead Standards
Bly 1.000 mg/l i utspädd salpetersyra standard för ICP
Bly 1.000 mg/l i utspädd salpetersyra standard för ICP
Bly 1.000 mg/l i utspädd salpetersyra standard för ICP
REGEPPB2A2
:
REAGECON
:
Bly 1.000 mg/l i utspädd salpetersyra standard för ICP
REGEPPB2A2
:
REAGECON
:
Koncentration:
1000 mg/L
Matris:
Nitric acid dil.
Förpackningstyp:
Glass bottle
Förp.:
100 mL
Element:
Bly
Symbol:
Pb