Bly 1.000 mg/l i utspädd salpetersyra (av Pb) standard för ICP
Katalog # 5765.0100
Leverantör: Avantor
CAS-nummer:
Specifikationer
- Koncentration:1000 mg/L
- Matris:5% HNO₃
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:100 mL
- Seq:02
- Element:Bly
- Symbol:Pb
Specifikationer
Om denna produkt
Certifications: Traceable to NIST.