ContactUsLinkComponent
Barium 1.000 mg/l i utspädd salpetersyra (av BaCO3) standard för AAS och ICP
Catalog # PERCN9300181
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Barium 1.000 mg/l i utspädd salpetersyra (av BaCO3) standard för AAS och ICP
Catalog # PERCN9300181
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentration:
    1000 mg/L
  • Matris:
    2% HNO₃
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    125 mL
  • Element:
    Barium
  • Symbol:
    Ba