Barium 1.000 mg/L i utspädd salpetersyra (av Ba(NO₃)₂) standard för AAS
Katalog # 6920.0100
Leverantör: Avantor
CAS-nummer:
Specifikationer
- Koncentration:1000 mg/L
- Matris:Nitric acid dil.
- Förp.:1
- Element:Barium
- Symbol:Ba
Specifikationer
Om denna produkt
Certifications: Traceable to NIST.