Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Standarder
Cationic Standards
Lead Standards
Bly 1.000 mg/l 0,5 M salpetersyra standard för AAS
Bly 1.000 mg/l 0,5 M salpetersyra standard för AAS
Bly 1.000 mg/l 0,5 M salpetersyra standard för AAS
Catalog # REGEAAPBH
Supplier:
REAGECON
CAS Number:
Expand image
Bly 1.000 mg/l 0,5 M salpetersyra standard för AAS
Catalog # REGEAAPBH
Supplier:
REAGECON
CAS Number:
Specifications
Koncentration:
1000 mg/L
Matris:
0,5 M HNO₃
Förpackningstyp:
Glass bottle
Förp.:
500 mL
Element:
Bly
Symbol:
Pb
Specifications
About this item
Product Details
Product Details