ContactUsLinkComponent
Barium 1.000 mg/l 0,5 M salpetersyra standard för AAS
Barium 1.000 mg/l 0,5 M salpetersyra standard för AAS
Katalog # REGEAABAH
Leverantör:  REAGECON
CAS-nummer:  
Barium 1.000 mg/l 0,5 M salpetersyra standard för AAS
Katalog # REGEAABAH
Leverantör:  REAGECON
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Koncentration:
    1000 mg/L
  • Matris:
    0,5 M HNO₃
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    500 mL
  • Element:
    Barium
  • Symbol:
    Ba