Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryoboxes
Cryoboxes
Leverantör:   RATIOLAB
Cryoboxes
Leverantör:  RATIOLAB
Certificates
Cryoboxes
15 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
These cryoboxes are made of polypropylene in natural or other colors. They can be used with sample vessels of differing diameters by removing the grid inserts.
  • Robust hinge with safe snap-on lid
  • Stackable for safe transport
  • Drain bores at the bottom for dew liquids
These cryoboxes are particularly practical and flexible due to their removable inserts. Cleaning of the boxes and the inserts is much simpler than cryoboxes with permanently fitted inserts.
The inserts fit all ratiolab® cryo boxes.
Leveransinformation: Boxes are supplied without inserts, they need to be ordered separately.
Product Family Options
Cryo boxes
Produktinformation
  • Fack
    För
    Färg
    För rördiameter
    B×D×H, utv
    Tillgänglighet
    Price
  • Ofärgad
    133×133×52 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 475,00 kr
    475,00 kr
    1 * 5 Items
       475,00 kr
  • Gul
    133×133×52 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 475,00 kr
    475,00 kr
    1 * 5 Items
       475,00 kr
  • Röd
    133×133×52 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 475,00 kr
    475,00 kr
    1 * 5 Items
       475,00 kr
  • Grön
    133×133×52 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 475,00 kr
    475,00 kr
    1 * 5 Items
       475,00 kr
  • Blå
    133×133×52 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 475,00 kr
    475,00 kr
    1 * 5 Items
       475,00 kr
  • Ofärgad
    133×133×75 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 490,00 kr
    490,00 kr
    1 * 5 Items
       490,00 kr
  • Gul
    133×133×75 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 490,00 kr
    490,00 kr
    1 * 5 Items
       490,00 kr
  • Röd
    133×133×75 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 490,00 kr
    490,00 kr
    1 * 5 Items
       490,00 kr
  • Blå
    133×133×75 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 490,00 kr
    490,00 kr
    1 * 5 Items
       490,00 kr
  • Grön
    133×133×75 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items
Grid inserts
Produktinformation
  • Fack
    För
    Färg
    För rördiameter
    B×D×H, utv
    Tillgänglighet
    Price
  • 8×8
    15,8 mm
    133×133×30 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 250,00 kr
    250,00 kr
    1 * 5 Items
       250,00 kr
  • 7×7
    rör 17,3 mm Ø
    17,3 mm
    133×133×30 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 235,00 kr
    235,00 kr
    1 * 5 Items
       235,00 kr
  • 6×6
    20,5 mm
    133×133×30 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 215,00 kr
    215,00 kr
    1 * 5 Items
       215,00 kr
  • 9×9
    12,8 mm
    133×133×30 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 260,00 kr
    260,00 kr
    1 * 5 Items
       260,00 kr
  • 10×10
    11,2 mm
    133×133×30 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 305,00 kr
    305,00 kr
    1 * 5 Items
       305,00 kr