Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Rör
Mikrorör
Microcentrifuge tubes, 1,5 ml
Microcentrifuge tubes, 1,5 ml
Microcentrifuge tubes, 1,5 ml
Leverantör:
HEATHROW
Certifikat
Expandera bilden
Microcentrifuge tubes, 1,5 ml
Leverantör:
HEATHROW
Om denna produkt
PP, graduated, with flat caps.
Autoclavable
DNase, RNase and pyrogen free
Relaterad information
Dokumentation
Datablad
HEATHS4323K_TDS_EN
Dokumentation