Orders LinkContactUsLinkComponent
Digital pocket timer/stopwatch
Digital pocket timer/stopwatch
Timer/stoppur/klocka med LCD, magnetisk baksida, utvikbart stativ och fjäderklämma, Svart, 71×25×61 mm
Katalog # HEATHS24490D
Leverantör:   HEATHROW
Digital pocket timer/stopwatch
Katalog # HEATHS24490D
Leverantör:  HEATHROW
Digital pocket timer/stopwatch
Digital pocket timer/stopwatch
Timer/stoppur/klocka med LCD, magnetisk baksida, utvikbart stativ och fjäderklämma, Svart, 71×25×61 mm
Price
490,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Four independent timing channels with visual and audible alarms.
  • Simply move the program switch to use as a stopwatch, a countdown timer (up to 100 hours), or a clock
  • Timing capacity: 100 hours
  • Resolution: ¹/₁₀₀ seconds
  • Count direction: up/down
 : Includes spring clip and magnetic back.
Specifikationer
  • Färg:
    Svart
  • Beskrivning:
    Timer/stoppur/klocka med LCD, magnetisk baksida, utvikbart stativ och fjäderklämma
  • B×D×H:
    71×25×61 mm