ContactUsLinkComponent
Cleanroom gloves, nitrile, BioClean Nerva™
 :  NITRITEX
undefined
Cleanroom gloves, nitrile, BioClean Nerva™
 :  NITRITEX
  • Catalog No:
  • 112-3851
  • 112-3850
  • 112-3849
  • 112-3848
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Pudrad/puderfri:
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Renrumsklass:
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • Kragmodell:
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Krage, tjocklek:
  • 0,08 mm
  • 0,08 mm
  • 0,08 mm
  • 0,08 mm
  • Finger, tjocklek:
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • Handflata, tjocklek:
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • EN standard:
  • EN 455, EN 374
  • EN 455, EN 374
  • EN 455, EN 374
  • EN 455, EN 374