Carrez I solution Zinc acetate 1 mol/l i ättiksyra-lösning (0,5 mol/l)
Katalog # 5056.1000
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Om denna produkt
:
Förvaringstemperatur:Omgivande
FN:3082
ADR:9,III
:GHS09