Teststrips, Blank remsa (för färgkorrektion), Reflectoquant®, Supelco®
Katalog # 1.16730.0001
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:50 Tests
- Beskrivning:Blank remsa (för färgkorrektion)
Specifikationer
Om denna produkt
Test strips for the reflectometers RQflex® 10, RQflex® 10 plus and RQflex® 20.
- Fast analysis with reliable results
- Barcode calibration
- Low analysis costs
- Environmentally friendly