ContactUsLinkComponent
Teststrips, Test av total hårdhet, Reflectoquant®, Supelco®
Teststrips, Test av total hårdhet, Reflectoquant®, Supelco®
Catalog # 1.16997.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Teststrips, Test av total hårdhet, Reflectoquant®, Supelco®
Catalog # 1.16997.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Kemisk metod:
    Phthalein complexone
  • Förp.:
    50 Tests
  • Beskrivning:
    Test av total hårdhet
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Mätområde:
    0,1 - 30,0 °d (1 - 300 mg/l CaO)
Specifications
About this item
Test strips for the reflectometers RQflex® 10, RQflex® 10 plus and RQflex® 20.
  • Fast analysis with reliable results
  • Barcode calibration
  • Low analysis costs
  • Environmentally friendly