ContactUsLinkComponent
Electrical resistant gloves, Electrosoft Composite CL 00
Electrical resistant gloves, Electrosoft Composite CL 00
Supplier:  HONEYWELL SAFETY
Certificates
undefined
Electrical resistant gloves, Electrosoft Composite CL 00
Supplier:  HONEYWELL SAFETY
Specifications
  • Catalog No:
  • DALL2092013/9
  • DALL2092013/10
  • DALL2092012/9
  • DALL2092012/11
  • DALL2092012/8
  • DALL2092012/10
  • DALL2092012/7
  • Modell:
  • Composite CL 00
  • Composite CL 00
  • Composite CL 00
  • Composite CL 00
  • Composite CL 00
  • Composite CL 00
  • Composite CL 00
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Yta:
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Kragmodell:
  • Kraghandske
  • Kraghandske
  • Kraghandske
  • Kraghandske
  • Kraghandske
  • Kraghandske
  • Kraghandske
  • EN standard:
  • EN 60 903-2003, CEI 903-2002
  • EN 60 903-2003, CEI 903-2002
  • EN 60 903-2003, CEI 903-2002
  • EN 60 903-2003, CEI 903-2002
  • EN 60 903-2003, CEI 903-2002
  • EN 60 903-2003, CEI 903-2002
  • EN 60 903-2003, CEI 903-2002
Specifications