VWR®-pulverförpackningar för bestämning av järn, reagenser för fotometrar
Supplier: VWR Chemicals
Certificates
About this item
VWR® powder pack reagents are designed to be used on laboratory and portable photometers with 16 mm cell capability. No calibration data is necessary. The pillows, individually sealed in aluminium foil packs, are unaffected by ambient conditions and contain pre-measured powder reagents for accuracy, convenience and great solubility.
- Exakthet
- Snabbt och praktiskt med enklare upplösning än tabletter och lång hållbarhet
- Inget behov av kalibrering
- Identisk hantering som för motsvarande Hach®-reagenser
Related Information
Certificates
Search by Lot NumberSDS_SV_FI_VWRC85606.pdf SDS_SV_FI_VWRC85607.pdf SDS_SV_SE_VWRC85606.pdf SDS_SV_SE_VWRC85607.pdf sds_VWRC85606
SDS
More
spec_VWRC85606.620