Teststrips, Koppartest, MQuant™, Supelco®
Katalog # 1.10003.0001
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Kemisk metod:2,2'-Cuproin
- Förp.:100 Tests
- Beskrivning:Koppartest
- M-Clarity quality level:MQ100
- Typ:MQ
- Mätområde:10-30-100-300 mg/l Cu
Specifikationer
Om denna produkt
MQuant® (MQ) teststickor kan betraktas som ett mobilt laboratorium på några kvadratmillimeter plastremsor. Som screeningmetod ger de användaren en snabb överblick över situationen, vilket hjälper till att göra valet av vad och kanske om ytterligare analys krävs, vilket leder till potentiellt betydande besparingar i tid och analytiska resurser. Remsan är en biologiskt nedbrytbar polyesterfolie och det låga reagensinnehållet i reaktionszonerna underlättar problemfri avfallshantering.
- Enkel hantering: doppa, vänta och jämför visuellt med färgskalan
- Säkert: inga extra reagenser krävs
- Omedelbara resultat inom 2 minuter möjliggör snabba beslut
- Bärbara: kan användas i eller utanför laboratoriet