Orders LinkContactUsLinkComponent
Teststrips, Kloridtest, MQuant™, Supelco®
Kloridtest, 500-1000-1500-2000-≥ 3000 mg/l Cl, Silver chromate, MQ, 100 Tests
Katalog # 1.10079.0001
Leverantör:   Merck
Teststrips, Kloridtest, MQuant™, Supelco®
Katalog # 1.10079.0001
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Teststrips, Kloridtest, MQuant™, Supelco®
Teststrips, Kloridtest, MQuant™, Supelco®
Kloridtest, 500-1000-1500-2000-≥ 3000 mg/l Cl, Silver chromate, MQ, 100 Tests
CAS-nummer:  
Price
922,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 100 Tests
Produktdetaljer och dokument
MQuant®-teststrips (MQ) kan betraktas som ett mobilt laboratorium på en plastremsa om några kvadratmillimeter. Som screeningsmetod ger de användaren en snabb översikt över situationen, vilket hjälper till vid val av vilken analys som krävs, om ens någon, vilket leder till potentiellt stora besparingar av tid och analysresurser. Remsan är tillverkad av biologiskt nedbrytbar polyesterfolie och det låga reagensinnehållet i reaktionszonerna gör att kasseringen är problemfri.
  • Enkel hantering: doppa, vänta och jämför visuellt med färgskalan
  • Säkert: inga extra reagenser krävs
  • Omedelbara resultat inom 2 minuter möjliggör snabba beslut
  • Bärbara: kan användas i eller utanför laboratoriet
Specifikationer
Specifikationer
  • Kemisk metod:
    Silver chromate
  • Förp.:
    100 Tests
  • Beskrivning:
    Kloridtest
  • Typ:
    MQ
  • Mätområde:
    500-1000-1500-2000-≥ 3000 mg/l Cl
  • Cat. No.:
    1.10079.0001
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
Specifikationer