Teststrips, Askorbinsyratest, MQuant™, Supelco®
1.10023.0001
: Merck
:
- Kemisk metod:Phosphormolybdenum blue
- Förp.:100 Tests
- Beskrivning:Askorbinsyratest
- M-Clarity quality level:MQ100
- Typ:MQ
- Mätområde:50-100-200-300-500-700-1000-2000 mg/l
MQuant®-teststrips (MQ) kan betraktas som ett mobilt laboratorium på en plastremsa om några kvadratmillimeter. Som screeningsmetod ger de användaren en snabb översikt över situationen, vilket hjälper till vid val av vilken analys som krävs, om ens någon, vilket leder till potentiellt stora besparingar av tid och analysresurser. Remsan är tillverkad av biologiskt nedbrytbar polyesterfolie och det låga reagensinnehållet i reaktionszonerna gör att kasseringen är problemfri.
- Enkel hantering: doppa, vänta och jämför visuellt med färgskalan
- Säkert: inga extra reagenser krävs
- Omedelbara resultat inom 2 minuter möjliggör snabba beslut
- Bärbara: kan användas i eller utanför laboratoriet