ContactUsLinkComponent
Visual colour kits, pH indicator solution with colour Card, pH 9,0 - 13,0, Supelco®
Visual colour kits, pH indicator solution with colour Card, pH 9,0 - 13,0, Supelco®
Catalog # 1.09176.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Visual colour kits, pH indicator solution with colour Card, pH 9,0 - 13,0, Supelco®
Catalog # 1.09176.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Förp.:
    100 mL
  • Beskrivning:
    pH-indikatorvätska
  • Seq:
    02
  • M-Clarity quality level:
    MQ200
  • Mätområde:
    pH 9-10-11-12-13
Specifications
About this item
Snabbtester, visuell färgjämförelse.
  • Resultat efter cirka 1 minut
  • Användarvänlig
  • Tillämpningsorienterade mätintervall
  • Bärbara
Titrimetriska och kolorimetriska metoder
Det här sortimentet omfattar både titrimetriska och kolorimetriska tester för medelhöga koncentrationer. Med det breda utbudet av tillgängliga testparametrar är de här snabbtesterna det bästa valet för akvarier, fiskodlingar, vattenekologi, miljövård samt kyl- och kokvattenanalys.
Delivery: Vare testsats innehåller alla nödvändiga reagenser, reaktionskyvetter, färgjämförelsediagram l och omfattande användningsanvisningar.