Visuella färgkit, pH-universalindikator, vätska, Supelco®
Supplier: Merck
Certificates
About this item
Snabbtester, visuell färgjämförelse.
- Resultat efter cirka 1 minut
- Användarvänlig
- Tillämpningsorienterade mätintervall
- Bärbara
Titrimetriska och kolorimetriska metoder.
Det här sortimentet omfattar både titrimetriska och kolorimetriska tester för medelhöga koncentrationer. Med det breda utbudet av tillgängliga testparametrar är de här snabbtesterna det bästa valet för akvarier, fiskodlingar, vattenekologi, miljövård samt kyl- och kokvattenanalys.
Delivery: Vare testsats innehåller alla nödvändiga reagenser, reaktionskyvetter, färgjämförelsediagram l och omfattande användningsanvisningar.
Specifications
- M-Clarity quality level:MQ200