ContactUsLinkComponent
Visuella färgkit, pH-test, MQuant®, Supelco®
Catalog # 1.08027.0001
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Visuella färgkit, pH-test, MQuant®, Supelco®
Catalog # 1.08027.0001
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Kemisk metod:
    Mixed indicator
  • Förp.:
    400 Tests
  • Beskrivning:
    pH-test
  • Seq:
    02
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Typ:
    MTC
  • Mätområde:
    pH 4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9
Specifikationer
Om denna produkt
Snabbtester, visuell färgjämförelse.
  • Resultat efter cirka 1 minut
  • Enkel att använda
  • Tillämpningsorienterade mätområden
  • Portabla
  • Ett sortiment med ekonomiska refillförpackningar (RP) finns
This range comprises both titrimetric and colorimetric tests for medium concentrations. With its broad range of available test parameters, these quick tests are the method of choice for aquaria, fish farming, aquatic ecology, environmental, cooling and boiler water analysis.
Delivery: Varje testsats innehåller alla nödvändiga reagenser, reaktionskuvetter, färgjämförelsediagram och en omfattande bruksanvisning.